accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CClOHClClOHCl

CAS RN 79-95-8

IUPAC Nombre: 2,6-dichloro-4-[2-(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
Sinónimos: tetrachlorobisphenol A tetrachlordian tetrachlorodian
Peso molecular (g/mol): 366.06
Fórmula molecular: C15H12Cl4O2
InChi Key: KYPYTERUKNKOLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1)C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados