accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHOOHOHNOHO

CAS RN 79-83-4

IUPAC Nombre: 3-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido)propanoic acid
Sinónimos: pantothenic acid dihydrostreptomycin pantothenate
Peso molecular (g/mol): 219.24
Fórmula molecular: C9H17NO5
InChi Key: GHOKWGTUZJEAQD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados