CAS RN 78939-34-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Metoxi-5-aminoformilida, TRC
CAS: 78939-34-1 Fórmula molecular: C8 H10 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 166.18 Sinónimo: Formamide, N-(5-amino-2-methoxyphenyl)-,N-(5-Amino-2-methoxyphenyl)formamide,2-Methoxy-5-aminoformanilide Nombre IUPAC: N-(5-amino-2-metoxifenil)formamida SMILES: COc1ccc(N)cc1NC=O