CAS RN 78837-87-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,6,13,18-Tetraoxaciclotetracosano-7,12,19,24-tetrona, TRC
CAS: 78837-87-3 Fórmula molecular: C20H32O8 Peso molecular (g/mol): 400.46 Sinónimo: 1,6,13,18-Tetraoxacyclotetracosane-7,12,19,24-tetraone Nombre IUPAC: 1,6,13,18-tetraoxaciclotetracosano-7,12,19,24-tetrona SMILES: O=C1CCCCC(=O)OCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCO1