CAS RN 78833-03-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pentisomida, TRC
CAS: 78833-03-1 Fórmula molecular: C19 H33 N3 O Peso molecular (g/mol): 319.48 Nombre IUPAC: 2-[2-[di(di(propano-2-il)amino]etilo]-4-metil-2-piridina-2-ilpentanamida SMILES: CC(C)CC(CCN(C(C)C)C(C)C)(C(=O)N)c1ccccn1