accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CBOOCH3CH3CH3CH3

CAS RN 78782-17-9

IUPAC Nombre: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]-1,3,2-dioxaborolane
Sinónimos: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]-1,3,2-dioxaborolane
Peso molecular (g/mol): 267.97
Fórmula molecular: C13H26B2O4
InChi Key: MQYZGGWWHUGYDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)OC1(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados