CAS RN 78756-03-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepina-3-carboxilato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepina-3-carboxilato de etilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.