accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONHOOOHO

CAS RN 78663-07-7

IUPAC Nombre: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}butanedioic acid
Sinónimos: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}butanedioic acid
Peso molecular (g/mol): 267.24
Fórmula molecular: C12H13NO6
InChi Key: XYXYXSKSTZAEJW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados