CAS RN 78644-53-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 5-Ácido Valproico Hidroxi-Sal Sódica, 90%, TRC
CAS: 78644-53-8 Fórmula molecular: C8 H15 O3 . Na Peso molecular (g/mol): 182.19 Sinónimo: 5-OH-VPA,5-Hydroxy-2-propylpentanoic Acid,2-Propyl-5-hydroxypentanoic Acid Sodium Salt,2-n-Propyl-5-hydroxypentanoic Acid Sodium Salt Nombre IUPAC: sodio; 5-hidroxi-2-propil-pentanoato SMILES: [Na+].CCCC(CCCO)C(=O)[O-]