accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHONHN

CAS RN 78538-74-6

IUPAC Nombre: N-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxamide
Sinónimos: N-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 225.25
Fórmula molecular: C13H11N3O
InChi Key: QMCOPDWHWYSJSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)C1=CC2=C(NC3=C2C=CC=C3)C=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados