CAS RN 78441-62-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(Dimetilaminometil)-4-(2-aminoetiltiometil)tiol, TRC
CAS: 78441-62-0 Fórmula molecular: C9 H17 N3 S2 Peso molecular (g/mol): 231.38 Sinónimo: 2-Thiazolemethanamine, 4-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-,4-[[(2-Aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-thiazolemethanamine,2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine,2-(Dimethylaminomethyl)-4-(2-aminoethylthiomethyl)thiazole,Nizatidine Imp. D (EP),Nizatidine EP Impurity D Nombre IUPAC: 2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etanol SMILES: CN(C)Cc1nc(CSCCN)cs1