CAS RN 783273-13-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster 9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]non-7-ílico del ácido alfa-hidroxi-alfa-3-tienil-2-tiofenacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]non-7-ílico del ácido alfa-hidroxi-alfa-3-tienil-2-tiofenacético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.