accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH2HO

CAS RN 7786-61-0

IUPAC Nombre: 4-ethenyl-2-methoxyphenol
Sinónimos: 2-methoxy-4-vinyl-phenol vinyl guaiacol
Peso molecular (g/mol): 150.18
Fórmula molecular: C9H10O2
InChi Key: YOMSJEATGXXYPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(C=C)=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)