accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrHNN

CAS RN 77738-96-6

IUPAC Nombre: 2-(3-bromophenyl)-1H-1,3-benzodiazole
Sinónimos: 2-(3-bromophenyl)-1H-1,3-benzodiazole
Peso molecular (g/mol): 273.13
Fórmula molecular: C13H9BrN2
InChi Key: KLPQPEGYDCWTKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=CC(=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados