CAS RN 77643-91-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfametazina-13C6, TRC
CAS: 77643-91-5 Fórmula molecular: 13C6 C6 H14 N4 O2 S Peso molecular (g/mol): 284.29 Sinónimo: Benzene-13C6-sulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (9CI),Sulfamethazine (phenyl-13C6),Sulfadimidine (phenyl-13C6) Nombre IUPAC: 4-amino-N-(4,6-dimetilpirimidina-2-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-sulfonamida SMILES: Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1