accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3OOCH3

CAS RN 776-99-8

IUPAC Nombre: 1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-2-one
Sinónimos: 1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-2-one
Peso molecular (g/mol): 194.23
Fórmula molecular: C11H14O3
InChi Key: UMYZWICEDUEWIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(CC(C)=O)C=C1OC
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)