CAS RN 77573-44-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide, MedChemExpress
MedChemExpress Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.