accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOOClFFFNOO

CAS RN 77501-90-7

IUPAC Nombre: ethyl 2-{5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoyloxy}acetate
Sinónimos: fluoroglycofenethyl
Peso molecular (g/mol): 447.75
Fórmula molecular: C18H13ClF3NO7
InChi Key: IPPAUTOBDWNELX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(C=C2Cl)C(F)(F)F)=CC=C1[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados