CAS RN 774597-74-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido cis-dispiro[ciclohexano-1,3'-[1,2,4]trioxolano-5',2' '-triciclo[3.3.1.13,7]decano]-4-acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido cis-dispiro[ciclohexano-1,3'-[1,2,4]trioxolano-5',2' '-triciclo[3.3.1.13,7]decano]-4-acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido cis-dispiro[ciclohexano-1,3'-[1,2,4]trioxolano-5',2' '-triciclo[3.3.1.13,7]decano]-4-acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.