CAS RN 77201-66-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-p-Cumaroyltirosina (~98%), TRC
CAS: 77201-66-2 Fórmula molecular: C18H17NO5 Peso molecular (g/mol): 327.33 Sinónimo: N-[(2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-L-tyrosine,N-[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-tyrosine,(E)-N-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]-L-tyrosine Nombre IUPAC: (2S)-3-(4-hidroxifenil)-2-[[(E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoil]amino]ácido propanoico SMILES: OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2