CAS RN 771-16-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac trans-1,2-Dihidroxi-1,2-dihidronaftaleno, TRC
CAS: 771-16-4 Fórmula molecular: C10 H10 O2 Peso molecular (g/mol): 162.19 Sinónimo: 1,2-Naphthalenediol, 1,2-dihydro-, (1R,2R)-rel-,1,2-Naphthalenediol, 1,2-dihydro-, trans- (8CI),rel-(1R,2R)-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol,trans-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol,(±)-trans-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene,1β,2α-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene,trans-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydronaphthalene,trans-1,2-Naphthalenedihydrodiol Nombre IUPAC: (1S,2S)-1,2-dihidronaftaleno-1,2-diol SMILES: O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@@H]1O