accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3N

CAS RN 7680-73-1

IUPAC Nombre: 1-methylpyridin-1-ium chloride
Sinónimos: methylpyridinium
Peso molecular (g/mol): 129.59
Fórmula molecular: C6H8ClN
InChi Key: QAIGYXWRIHZZAA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].C[N+]1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados