CAS RN 76787-63-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-Apomorfina-D4 Cloruro, TRC
CAS: 76787-63-8 Fórmula molecular: C17H13D4NO2 . HCl Peso molecular (g/mol): 308.8 Sinónimo: (R)-5,6,6a,7-Tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline-1,2,3,8,9-d5-10,11-diol-d5 Hydrochloride-d4,Apomorphine-1,2,3,8,9-d5 Hydrochloride-d4; Nombre IUPAC: (6aR)-1,2,3,8,9-pentadeuterio-6-metil-5,6,6a,7-tetrahidro-4H-dibenzo[de,g]quinolina-10,11-diol; Cloruro SMILES: Cl.[2H]c1cc([2H])c2c3[C@@H](Cc4c([2H])c([2H])c(O)c(O)c24)N(C)CCc13