CAS RN 76703-69-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1S)-trans-Lambda-Cihalotorina, TRC
CAS: 76703-69-0 Fórmula molecular: C23H19ClF3NO3 Peso molecular (g/mol): 449.85 Sinónimo: [1S-[1α(S*),3β(Z)]]-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester Nombre IUPAC: (R)-ciano(3-fenoxifenil)metilo (1S,3R)-3-(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato SMILES: O=C([C@@H]1C(C)(C)[C@H]1/C=C(Cl)/C(F)(F)F)O[C@@H](C#N)C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2