CAS RN 76703-66-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(1R)-trans-Gamma-Cihalotorina, TRC
CAS: 76703-66-7 Fórmula molecular: C23H19ClF3NO3 Peso molecular (g/mol): 449.85 Sinónimo: (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester,[1R-[1α(S*),3β(Z)]]-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester,(-)-(1R)-trans-γ-Cyhalothrin Nombre IUPAC: (S)-ciano(3-fenoxifenil)metil (1R,3S)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato SMILES: FC(F)(F)/C(Cl)=C/[C@@H]1[C@H](C1(C)C)C(O[C@@H](C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2)C#N)=O