CAS RN 76690-94-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac Ketoprofen Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
CAS: 76690-94-3 Fórmula molecular: C22 H22 O9 Peso molecular (g/mol): 430.4 Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(3-benzoilfenil)propanoiloxi]-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico SMILES: CC(C(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2cccc(c2)C(=O)c3ccccc3