accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOOHOONNHNH2N(S)(R)(R)(R)(R)(R)(S)(R)H3CCH3CH3CH3H3CH

CAS RN 76530-44-4

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:
Tipo de producto 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados