CAS RN 764667-64-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5-[1-hidroxi-2-(2,4,5-trifluorofenil)etiliden]-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-[1-hidroxi-2-(2,4,5-trifluorofenil)etiliden]-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5-[1-hidroxi-2-(2,4,5-trifluorofenil)etiliden]-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.