CAS RN 764659-79-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Fluoro ENT-Ácido Lamivudidina Éster D-Mentolado, TRC
CAS: 764659-79-2 Fórmula molecular: C18H26FN3O4S Peso molecular (g/mol): 399.48 Sinónimo: (2S,5R)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester Nombre IUPAC: [(1S,2R,5S)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] (2S,5R)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidina-1-il)-1,3-oxatioliano-2-carboxilato SMILES: CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]2O[C@H](CS2)N3C=C(F)C(=NC3=O)N