CAS RN 76028-96-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (Z)-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-(((1-(terc-butoxi)-2-metil-1-oxopropan-2-il)oxi)imino)acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (Z)-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-(((1-(terc-butoxi)-2-metil-1-oxopropan-2-il)oxi)imino)acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (Z)-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-(((1-(terc-butoxi)-2-metil-1-oxopropan-2-il)oxi)imino)acético, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.