CAS RN 76014-83-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-(3-Piridilo)-1,4-butanediol, TRC
CAS: 76014-83-0 Fórmula molecular: C9 H13 N O2 Peso molecular (g/mol): 167.2 Sinónimo: 1,4-Butanediol, 1-(3-pyridinyl)-,1-(3-Pyridinyl)-1,4-butanediol,1-(3-Pyridyl)-1,4-butanediol,4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)-butan-1-ol,4-Hydroxy-4-(3-pyridyl)-butanol Nombre IUPAC: 1-piridina-3-ilbutano-1,4-diol SMILES: OCCCC(O)c1cccnc1