CAS RN 76014-82-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona N-óxido, TRC
CAS: 76014-82-9 Fórmula molecular: C10 H13 N3 O3 Peso molecular (g/mol): 223.23 Nombre IUPAC: N-metil-N-[4-(1-oxidopiridina-1-ium-3-il)-4-oxobutil]amida nitrosa SMILES: CN(CCCC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1)N=O