accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3COOH3C

CAS RN 76-67-5

IUPAC Nombre: 1,3-diethyl 2-ethyl-2-phenylpropanedioate
Sinónimos: 1,3-diethyl 2-ethyl-2-phenylpropanedioate
Peso molecular (g/mol): 264.32
Fórmula molecular: C15H20O4
InChi Key: PKRVDBARWFJWEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(CC)(C(=O)OCC)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados