accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClCl

CAS RN 76-01-7

IUPAC Nombre: 1,1,1,2,2-pentachloroethane
Sinónimos: pentachloroethane
Peso molecular (g/mol): 202.28
Fórmula molecular: C2HCl5
InChi Key: BNIXVQGCZULYKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados