CAS RN 75980-60-8
IUPAC Nombre:
(diphenylphosphoroso)(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
Sinónimos:
trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide
Peso molecular (g/mol):
348.38
Fórmula molecular:
C22H21O2P
InChi Key:
VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(C)=C(C(=O)P(=O)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C(C)=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.