CAS RN 75738-58-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Clorhidrato de cefmenoxima, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de cefmenoxima, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de cefmenoxima, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
Cefmenoxime hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Cefmenoxime (SCE-1365) hydrochloride is a new semisynthetic cephalosporin antibiotic. Cefmenoxime has antibacterial activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria.