CAS RN 75736-47-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido Palmítico-d4, TRC
CAS: 75736-47-9 Fórmula molecular: C16 D4 H28 O2 Peso molecular (g/mol): 260.449 Sinónimo: Hexadecanoic-5,5,6,6-d4 acid (9CI),Hexadecanoic-5,5,6,6-D4 acid,[5,5,6,6-2H4]Hexadecanoic acid,Hexadecanoic acid-5,5,6,6-d4,Palmitic-5,5,6,6-d4 acid,Palmitic acid-5,5,6,6-d4 Nombre IUPAC: Ácido 5,5,6,6-tetradeuteriohexadecanónico SMILES: [2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])([2H])CCCC(=O)O
2
Ácido hexadecanoico-5,5,6,6-d4, CDN
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.