CAS RN 75704-51-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5,6,7,8-Tetrahidroisoquinolina-1-amina, TRC
CAS: 75704-51-7 Fórmula molecular: C9 H12 N2 Peso molecular (g/mol): 148.21 Nombre IUPAC: 5,6,7,8-tetrahidro-2H-isoquinolina-1-imina SMILES: N=C1NC=CC2=C1CCCC2