CAS RN 75615-55-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[R-(R* ,R*)]-5-[1-hidroxi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)(fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)benzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[R-(R* ,R*)]-5-[1-hidroxi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)(fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)benzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[R-(R* ,R*)]-5-[1-hidroxi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)(fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)benzamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.