CAS RN 75521-14-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de éster etilo-d-cisteína, TRC
CAS: 75521-14-1 Fórmula molecular: C5H11NO2S . HCl Peso molecular (g/mol): 185.67 Sinónimo: Ethyl D-cysteinate Hydrochloride; Nombre IUPAC: etil (2S)-2-amino-3-sulfanilpropanoato; Cloruro SMILES: Cl.CCOC(=O)[C@H](N)CS