CAS RN 75498-96-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cefminox Heptahidratado Sódico, TRC
CAS: 75498-96-3 Fórmula molecular: C16H34N7NaO14S3 Peso molecular (g/mol): 667.66 Sinónimo: (6R,7S)-7-[[2-[[(2S)-2-Amino-2-carboxyethyl]thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Sodium Salt Heptahydrate,Cefminox Sodium Salt Heptahydrate,Meicelin Heptahydrate Nombre IUPAC: sodio; (6R,7S)-7-[[2-[(2S)-2-amino-2-carboxietil]sulfanilacetil]amino]-7-metaxi-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetilo]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato SMILES: CN1C(=NN=N1)SCC2=C(N3[C@@H]([C@@](C3=O)(NC(=O)CSCC(C(=O)O)N)OC)SC2)C(=O)[O-].[Na+]