accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONH(S)OONOO

CAS RN 7535-56-0

IUPAC Nombre: 4-nitrophenyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-phenylpropanoate
Sinónimos: 4-nitrophenyl (2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropanoate
Peso molecular (g/mol): 386.4
Fórmula molecular: C20H22N2O6
InChi Key: QZIWWFMMLBBICG-KRWDZBQOSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados