CAS RN 752969-85-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Isómero de riluzol 5-trifluorometoxi, TRC
CAS: 752969-85-0 Fórmula molecular: C8H5F3N2OS Peso molecular (g/mol): 234.2 Sinónimo: 5-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine,2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzothiazole,SKA 8 Nombre IUPAC: 5-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina SMILES: Nc1nc2cc(OC(F)(F)F)ccc2s1