accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NHO

CAS RN 7521-41-7

IUPAC Nombre: 2-amino-3-formylpyridin-1-ium
Sinónimos: 2-amino-3-formylpyridin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 123.13
Fórmula molecular: C6H7N2O
InChi Key: NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-O
SMILES: NC1=[NH+]C=CC=C1C=O
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)