CAS RN 75168-11-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Bromuro de 10-nonilo de naranja de acridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Bromuro de 10-nonilo de naranja de acridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Bromuro de 10-nonilo de naranja de acridina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
MedChemExpress Acridine Orange 10-Nonyl Bromide
MedChemExpress Acridine Orange 10-Nonyl Bromide is a fluorescent probe for cardiolipin (λex: 489 nm, λem: 525 nm).