CAS RN 75098-40-7
IUPAC Nombre:
(butan-2-yl)(methyl)amine hydrochloride
Sinónimos:
methyl(sec-butyl)amine hydrochloride
Peso molecular (g/mol):
123.62
Fórmula molecular:
C5H14ClN
InChi Key:
ICBNZSHUWSBMCL-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.CCC(C)NC
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorhidrato de 2-(metilamino)butano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75098-40-7 Fórmula molecular: C5H14ClN Peso molecular (g/mol): 123.624 Número MDL: MFCD07777098 Clave InChI: ICBNZSHUWSBMCL-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: n-methyl-sec-butylamine hydrochloride,2-methylamino butane hydrochloride,methyl sec-butyl amine hydrochloride,butan-2-yl methyl amine hydrochloride,n-methyl-2-butanamine hydrochloride,n-methylbutan-2-amine hydrochloride,n-methyl-2-butylamine hydrochloride,n-methylbutan-2-amine-hydrogen chloride 1/1 PubChem CID: 21273362 Nombre IUPAC: N-metilbutan-2-amina; clorhidrato SMILES: CCC(C)NC.Cl