CAS RN 7505-81-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(Metilamino)benzamida, TRC
CAS: 7505-81-9 Fórmula molecular: C8H10N2O Peso molecular (g/mol): 150.18 Sinónimo: 2-Carbamoyl-N-methylaniline,NSC 401247 Nombre IUPAC: 2-(metilamino)benzamida SMILES: CNc1ccccc1C(=O)N