CAS RN 75-99-0
IUPAC Nombre:
2,2-dichloropropanoic acid
Sinónimos:
dalapon
Peso molecular (g/mol):
142.96
Fórmula molecular:
C3H4Cl2O2
InChi Key:
NDUPDOJHUQKPAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(Cl)(Cl)C(O)=O
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido 2,2-dicloropropanoico (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 2,2-dicloropropanoico (> 90%), CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.