accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3C

CAS RN 75-28-5

IUPAC Nombre: 2-methylpropane
Sinónimos: isobutane caswell no. 503A 0,1% w/w butadiene A 31 (hydrocarbon) epa pesticide chemical code 097101
Peso molecular (g/mol): 58.12
Fórmula molecular: C4H10
InChi Key: NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C
Solvent or Matrix 
  • (1)
Técnica 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados