accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFSOOOFFFSOOOFFFSOOOGa

CAS RN 74974-60-0

IUPAC Nombre: gallium(3+) tritrifluoromethanesulfonate
Sinónimos: gallium(3+) tritriflate
Peso molecular (g/mol): 516.91
Fórmula molecular: C3F9GaO9S3
InChi Key: BVLXNPRUOXPBII-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Ga+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados